VWR® Traceable®, wasserdichte Thermometer
–50…+300 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C, 260,3×12,7×44,5 mm, 25 g
Katalognr. 620-2092
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieses wasserdichte und stoßfeste Thermometer ist ein sicherer Ersatz für jedes gefährliche Quecksilberinstrument. Die Sonde ist gegen die meisten Chemikalien beständig.
- Wasserdichte Konstruktion für Nasslabore, abspülbare Bereiche und alle mobilen Anwendungen
- Speicher zum Abrufen der maximalen/minimalen Temperaturen
- Messwert wird jede Sekunde aktualisiert
Fühler aus Edelstahl (Lר: 203×3,5 mm).
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Lieferung mit Sonde und Abdeckung, Silberoxidbatterie und Traceable®-Kalibrierungszertifikat.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Messbereich:–50…+300 °C
- Auflösung:0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C
- Gewicht:25 g
- Seq:02
- B×T×H:260,3×12,7×44,5 mm
- Genauigkeit:±1,0 °C
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis