Module, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Weiße Module, gerahmt, C8, PolySorp Oberfläche, Weiß, 96
Katalognr. 738-0752
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Module, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Katalognr. 738-0752
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, 96 Wells pro Rahmen. Diese speziell für fluoreszenz-/lumineszenzbasierte Immuno- und Bindungs-Prüfungen entwickelten Module verwenden das MicroWell™ LockWell™ Standard-Format mit 96 Wells. Die weißen, lichtundurchlässigen Module besitzen eine reflektierende Oberfläche und bieten geringen Cross-Talk sowie minimalen Hintergrund. Die schwarzen, lichtundurchlässigen Module mit ihrer Licht absorbierenden Oberfläche sorgen für einen minimalen Cross-Talk und zurückgestreutes Licht.
- Jedes Well rastet im Rahmen in derselben horizontalen Ebene ein, um das Blockieren von Geräten zu verhindern
- Einfache Handhabung
- Gleichmäßiges Waschen und Messen
- Bindungshomogenität für alle vier Oberflächen zertifiziert
- Die MaxiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen; die PolySorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen
Gesamtvolumen pro Well: 350 µl
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Weiße Module, gerahmt, C8, PolySorp Oberfläche
- Cat. No.:738-0752
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..