Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Erweiterte Oberfläche (5X), 4200 cm², 400-1000 ml
734-2695
PETG, steril.
- Der ergonomische Schnellverschluss reduziert Flecken am Handgelenk und erhöht die Produktivität
- Große Auswahl an Größen mit Flächen von 1050 bis 4200 cm²
- Erhältlich sowohl in der Standard- als auch in der erweiterten Oberfläche, was ein höheres Zellwachstum und eine höhere Produktausbeute ermöglicht, ohne dass zusätzliche Produktionsausrüstung gekauft oder der Arbeitsaufwand erhöht werden muss
- Gut ablesbare Graduierung für mittlere Füllmengen
- Zur Maximierung der Rückverfolgbarkeit ist auf jeder Flasche die Chargennummer aufgedruckt
Für die industrielle Produktion von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern oder Arzneimitteln. Besonders für adhärente Zellen geeignet.
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Documents
- Wachstumsfläche:4200 cm²
- Empf. Arbeitsvolumen:400-1000 ml
- Bezeichnung:Erweiterte Oberfläche (5X)
- Cat. No.:734-2695
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung