Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Erweiterte Oberfläche (2.5X), 2100 cm², 200-600 ml
Katalognr. 734-2397
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PETG, steril.
- Der ergonomische Schnellverschluss reduziert Flecken am Handgelenk und erhöht die Produktivität
- Große Auswahl an Größen mit Flächen von 1050 bis 4200 cm²
- Erhältlich sowohl in der Standard- als auch in der erweiterten Oberfläche, was ein höheres Zellwachstum und eine höhere Produktausbeute ermöglicht, ohne dass zusätzliche Produktionsausrüstung gekauft oder der Arbeitsaufwand erhöht werden muss
- Gut ablesbare Graduierung für mittlere Füllmengen
- Zur Maximierung der Rückverfolgbarkeit ist auf jeder Flasche die Chargennummer aufgedruckt
Für die industrielle Produktion von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern oder Arzneimitteln. Besonders für adhärente Zellen geeignet.
: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Dokumente
Technische Daten
- Wachstumsfläche:2100 cm²
- Empf. Arbeitsvolumen:200-600 ml
- Bezeichnung:Erweiterte Oberfläche (2.5X)
- Cat. No.:734-2397
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..