Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#0, 13 mm
Katalognr. 630-1846
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD) geeignet.
- Keine Blasen, keine Schlieren
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Vorgewaschen
- Reinweißes Glas, hydrolytische Klasse 1
Technische Daten
- Ø:13 mm
- Nr.:#0
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.