Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 22×40 mm, #1,5
Katalognr. 631-1370
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Technische Daten
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:Cover glasses
- L×B:22×40 mm
- Seq:10