AuftragsverfolgungKontakt
Dispenser tips, ritips® | Avantor
Dispenser tips, ritips®
Standard, 25 ml, -, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 25/pack
Katalognr. BZYM742108
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Dispenser tips, ritips®
Katalognr. BZYM742108
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Dispenser tips, ritips®
Standard, 25 ml, -, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 25/pack
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
These dispenser tips are compatible with Ritter ripette®, Eppendorf Multipette® 4780 and many other dispensing systems.
Bioclean® tips are sterile and free from DNase, RNase and pyrogens.
Lieferinformationen: The 25 ml and 50 ml tips are supplied with adapter.
Technische Daten
  • Verpackt:
    25/pack
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    25 ml
  • Seq:
    13
  • Spitzentyp:
    Standard
  • Zur Nutzung mit:
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780