AuftragsverfolgungKontakt
Dispenser tips, ritips®
Standard, 5,0 ml, -, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 100/pack
Katalognr. BZYM742104
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Dispenser tips, ritips®
Katalognr. BZYM742104
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Dispenser tips, ritips®
Standard, 5,0 ml, -, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 100/pack
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These dispenser tips are compatible with Ritter ripette®, Eppendorf Multipette® 4780 and many other dispensing systems.
Bioclean® tips are sterile and free from DNase, RNase and pyrogens.
 : The 25 ml and 50 ml tips are supplied with adapter.
Technische Daten
  • Verpackt:
    100/pack
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    5,0 ml
  • Seq:
    09
  • Spitzentyp:
    Standard
  • Zur Nutzung mit:
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780