AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, PreCision Line
Standard, 1000 µl, -, 1000 µl pipettes, 50 bags of 1000 tips
Katalognr. BZYM761013
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Pipette tips, PreCision Line
Katalognr. BZYM761013
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Pipette tips, PreCision Line
Standard, 1000 µl, -, 1000 µl pipettes, 50 bags of 1000 tips
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
  • Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
  • Autoclavable
  • Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
 : DIN 12650
Technische Daten
  • Verpackt:
    50 bags of 1000 tips
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    1000 µl
  • Seq:
    20
  • Spitzentyp:
    Standard
  • Zur Nutzung mit:
    1000 µl pipettes