Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, PreCision Line | Avantor
Pipette tips, PreCision Line
Blue, 1000 µl, -, 1000 µl pipettes, 10 bags of 1000 tips
Katalognr. BZYM761001
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Pipette tips, PreCision Line
Katalognr. BZYM761001
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Pipette tips, PreCision Line
Blue, 1000 µl, -, 1000 µl pipettes, 10 bags of 1000 tips
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
  • Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
  • Autoclavable
  • Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
Zertifizierung: DIN 12650
Technische Daten
  • Verpackt:
    10 bags of 1000 tips
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    1000 µl
  • Seq:
    16
  • Spitzentyp:
    Blue
  • Zur Nutzung mit:
    1000 µl pipettes
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..