AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, PreCision Line
Pipette tips, PreCision Line
Yellow, 200 µl, -, 200 µl pipettes, 50 bags of 1000 tips
Katalognr. BZYM760203
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Pipette tips, PreCision Line
Katalognr. BZYM760203
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Pipette tips, PreCision Line
Yellow, 200 µl, -, 200 µl pipettes, 50 bags of 1000 tips
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
  • Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
  • Autoclavable
  • Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
Certifications: DIN 12650
Technische Daten
  • Verpackt:
    50 bags of 1000 tips
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    200 µl
  • Seq:
    10
  • Spitzentyp:
    Yellow
  • Zur Nutzung mit:
    200 µl pipettes