S/ biii - p211,1,5 liter standardlösung b-iii (20 mg/i po4-p) für orthophosphat trescon® modul op 210/mb 3 (bzw. trescon® p211 mb 3 und tcu/p211 mb 3) 1 * 1.500 mL
Katalognr. WTWO821123
Anbieter: WTW ONLINE
S/ biii - p211,1,5 liter standardlösung b-iii (20 mg/i po4-p) für orthophosphat trescon® modul op 210/mb 3 (bzw. trescon® p211 mb 3 und tcu/p211 mb 3) 1 * 1.500 mL
Katalognr. WTWO821123
Anbieter: WTW ONLINE
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
pH-Papiere, ohne Farbskala
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Pufferlösung, Ready to Use
Anbieter: WTW
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals