Drigalski spatulas
Ø 3 mm, 150 mm
Katalognr. HAMMHWN074-15
Anbieter: HAMMACHER KARL
Direkt zu
Product Details & Documents
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.
Technische Daten
- Bezeichnung:Ø 3 mm
- Länge:150 mm
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.