Jars, white with red cap
75 ml, 56,4 mm, 51,3 mm
Katalognr. HEIZ41-0075
Anbieter: Rosa Heinz GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:56,4 mm
- Kapazität:75 ml
- Höhe:51,3 mm
- Seq:05