Jars, white with red cap
10 ml, 28,5 mm, 31,5 mm
Katalognr. HEIZ41-0010
Anbieter: Rosa Heinz GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:28,5 mm
- Kapazität:10 ml
- Höhe:31,5 mm
- Seq:01