Zubehör
Keramik-Riffelplatte, B×T×H: 240×220×12,7 mm, für Modelle L 9, LT 9, LV 9, LVT 9 und N 7
Katalognr. NABE691600509
Anbieter: NABERTHERM
Direkt zu
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
NABE631000140_TDS_EN NABE691400147_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Keramik-Riffelplatte, B×T×H: 240×220×12,7 mm, für Modelle L 9, LT 9, LV 9, LVT 9 und N 7
- Seq:10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..