Storage Boxes, Multipurpose
48 l, Weiß, 660×450×220 mm, HDPE
Katalognr. BURK3418-0148
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Made of HDPE, these practical storage containers are ideal for safe transport of pourable or liquid contents.
- With closed gripping edges
- Can be stacked
- Rounded inner edges and smooth inner surfaces for easy cleaning
- Enables use in foodstuffs/hygiene sector
Technische Daten
- Kapazität:48 l
- Farbe:Weiß
- Material:HDPE
- Seq:02
- B×T×H:660×450×220 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- BURK3418-0001Deckel für universelle Lagerkästen, PS, weiß- mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 37.80