VWR®, Labormarker
Product Details & Documents
Diese vielseitigen Labormarker sind zum Schreiben auf nassen oder trockenen Oberflächen konzipiert und eignen sich für Industrie-, Biomedizin- und Ausbildungslabors.
Durable tip and generous ink supply ensure a long product life
- Ink dries instantly, allowing immediate handling
-
Taper tip from 4mm to 1mm
Alcohol-resistant
- Non sterile
- Made without natural rubber latex
Die Marker ermöglichen eine permanente Markierung auf Einwegmaterialien aus Kunststoff. Bei der Verwendung auf Glas-, Metall- oder Porzellanoberflächen verschmiert die Tinte nicht, wenn sie Wasser ausgesetzt wird. Sie kann mit verschiedenen Lösungsmitteln von diesen Oberflächen abgewaschen werden, was eine wiederholte Markierung ermöglicht.
Specifications
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Marker, feine Spitze