VWR®, Probenschöpfer
Probenschöpfer, PTFE, 600 mm, 100 mm, 1000 ml
Catalog # 331-0009
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Probenschöpfer verfügen über einen Basisbehälter mit einem einschraubbaren PTFE-ummantelten Stahlschaft.
- Hervorragende chemische Beständigkeit, temperaturbeständig
- Die Grundeinheit besteht aus einem Container mit einer einzelnen 600 mm Welle
- Zur Verlängerung können zusätzliche Schäfte (331-0005) auf den Griff geschraubt werden
Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
VWR® for sampling and sample transportation
Product Literature
Specifications
- Ø:100 mm
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Probenschöpfer
- Länge:600 mm
- Material:PTFE
- Seq:04