VWR®, Probenschöpfer
Probenschöpfer, PTFE, 600 mm, 66 mm, 250 ml
Katalognr. 331-0007
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Probenschöpfer verfügen über einen Basisbehälter mit einem einschraubbaren PTFE-ummantelten Stahlschaft.
- Hervorragende chemische Beständigkeit, temperaturbeständig
- Die Grundeinheit besteht aus einem Container mit einer einzelnen 600 mm Welle
- Zur Verlängerung können zusätzliche Schäfte (331-0005) auf den Griff geschraubt werden
Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Dokumente
Technische Daten
- Ø:66 mm
- Kapazität:250 ml
- Bezeichnung:Probenschöpfer
- Länge:600 mm
- Material:PTFE
- Seq:02