VWR®, Probenschöpfer
Probenschöpfer, PTFE, 600 mm, 54 mm, 100 ml
331-0006
Diese Probenschöpfer verfügen über einen Basisbehälter mit einem einschraubbaren PTFE-ummantelten Stahlschaft.
- Hervorragende chemische Beständigkeit, temperaturbeständig
- Die Grundeinheit besteht aus einem Container mit einer einzelnen 600 mm Welle
- Zur Verlängerung können zusätzliche Schäfte (331-0005) auf den Griff geschraubt werden
Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)
:
:
:
:
:
- Ø:54 mm
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:Probenschöpfer
- Länge:600 mm
- Material:PTFE
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.