AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Becher, Niedrige Form | Avantor
VWR®, Becher, Niedrige Form
100 ml, 68 mm, 54 mm
Katalognr. 213-0237
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Becher, Niedrige Form
Katalognr. 213-0237
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Becher, Niedrige Form
VWR®, Becher, Niedrige Form
100 ml, 68 mm, 54 mm
Preis
43.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
  • Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, zum Beispiel beim Einsatz auf regulierten Heizplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    54 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    68 mm
  • Seq:
    06