VWR®, Becher, Niedrige Form
10 ml, 33 mm, 24 mm
Katalognr. 213-0234
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
- Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, zum Beispiel beim Einsatz auf regulierten Heizplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Technische Daten
- Ext.Ø:24 mm
- Kapazität:10 ml
- Höhe:33 mm
- Seq:03