ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeits-Prüflösung LF CSKC 5, 500 ml Leitfähigkeitsprüflösung 5 Microsiemens/cm, Haltbarkeit: ungeöffnet 6 Monate, geöffnet b is zur maximalen Haltbarkeit von 6 Monaten 1 * 500 mL
Katalognr. SCOI285126540
Anbieter:  SI Analytics
Leitfähigkeits-Prüflösung LF CSKC 5, 500 ml Leitfähigkeitsprüflösung 5 Microsiemens/cm, Haltbarkeit: ungeöffnet 6 Monate, geöffnet b is zur maximalen Haltbarkeit von 6 Monaten 1 * 500 mL
Katalognr. SCOI285126540
Anbieter:  SI Analytics
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together