AuftragsverfolgungKontakt
Super syringes | Avantor
Super syringes
Super syringe with trachael adapter, 1 l, S1000 Trachael
Katalognr. HAMI86302
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Super syringes
Katalognr. HAMI86302
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Super syringes
Super syringes
Super syringe with trachael adapter, 1 l, S1000 Trachael
Preis
1 530.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Super syringes with PTFE Luer lock (TLL) connector or tracheal adapter.
  • Clear acrylic syringe barrels
  • For use with gases and liquids
Ideal for use with air sampling, preparing gas standards, calibrating reservoirs, and pneumographs.
Technische Daten
  • Typ:
    S1000 Trachael
  • Volumen:
    1 l
  • Bezeichnung:
    Super syringe with trachael adapter
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAMI18026
    TLL connector
    super syringe S0500, S1000, S1500, S2000
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 94.40