AuftragsverfolgungKontakt
Super syringes | Avantor
Super syringes
Super syringe with TLL connector, 0,5 l, S0500 TLL
Katalognr. HAMI86311
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Super syringes
Katalognr. HAMI86311
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Super syringes
Super syringes
Super syringe with TLL connector, 0,5 l, S0500 TLL
Preis
1 560.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Super syringes with PTFE Luer lock (TLL) connector or tracheal adapter.
  • Clear acrylic syringe barrels
  • For use with gases and liquids
Ideal for use with air sampling, preparing gas standards, calibrating reservoirs, and pneumographs.
Technische Daten
  • Typ:
    S0500 TLL
  • Volumen:
    0,5 l
  • Bezeichnung:
    Super syringe with TLL connector
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAMI18026
    TLL connector
    super syringe S0500, S1000, S1500, S2000
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 94.40 SFr.