AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards | Avantor
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandard, Basic Line, in Calpack-Flasche, mit 18-monatiger Stabilität, 147 µS/cm, 500 mL
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Leitfähigkeitsstandards
Katalognr. HAMI238985
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
CAS Nummer:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandard, Basic Line, in Calpack-Flasche, mit 18-monatiger Stabilität, 147 µS/cm, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 87.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Leitfähigkeitsstandards mit einer Stabilität von ±1% – garantiert über eine Lebensdauer von bis zu drei Jahren.
  • Bleibt bei 1,3 μs/cm mindestens 1 Jahr stabil, bei allen anderen Werten bis zu 3 Jahre
  • Zertifikat mit Kalibrierdokument von DFM
  • Verfallsdatum auf jeder Flasche angegeben
  • Flaschen dürfen insgesamt 60 Minuten geöffnet bleiben
Das Verfahren zur Bestimmung der Leitfähigkeit wurde in Zusammenarbeit mit DFM (Dänisches Institut für grundlegende Metrologie) entwickelt. Eine repräsentative Anzahl von Flaschen aus jeder Charge wird von DFM gemessen. Ihr Wert wird auf dem Kalibrierungszertifikat und auf jeder Flasche vermerkt. DFM genießt im Bereich der elektrolytischen Leitfähigkeit das höchste Ansehen in Europa und ist mit einer absoluten Messzelle ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit NIST entwickelt wurde und von der dänischen Akkreditierungsagentur DANAK auf eine Leitfähigkeit von 0,9 μs/cm akkreditiert ist.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitsstandard, Basic Line, in Calpack-Flasche, mit 18-monatiger Stabilität
  • Leitfähigkeit:
    147 µS/cm
Technische Daten