Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Probes for precision digital thermometer | Avantor

Probes for precision digital thermometer

Einstechfühler, ad 20 th, ±0,3 °C oder 0,5% des Bereichs, 3,0×105 mm
Katalognr. AMARE910652
Anbieter:   Amarell
Probes for precision digital thermometer
Katalognr. AMARE910652
Anbieter:  Amarell
Probes for precision digital thermometer

Einstechfühler, ad 20 th, ±0,3 °C oder 0,5% des Bereichs, 3,0×105 mm

Preis
SFr. 57.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Precise Pt 100 class A probe of stainless steel, PVC-cable.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Einstechfühler, ad 20 th
  • Genauigkeit:
    ±0,3 °C oder 0,5% des Bereichs
  • Ø×L:
    3,0×105 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..