AuftragsverfolgungKontakt
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with screw cap, Nalgene® | Avantor
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with screw cap, Nalgene®
125 ml, Wide mouth rectangular bottle, 28-415, HDPE, Natural, 21 mm, 102 mm, 61×38×102 mm, Ja, PP, Natur, 28 mm, Twist-off-Verschluss
Katalognr. NALG312007-0004
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with screw cap, Nalgene®
Katalognr. NALG312007-0004
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with screw cap, Nalgene®
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with screw cap, Nalgene®
125 ml, Wide mouth rectangular bottle, 28-415, HDPE, Natural, 21 mm, 102 mm, 61×38×102 mm, Ja, PP, Natur, 28 mm, Twist-off-Verschluss
Preis
SFr. 1’010.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
HDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • Leakproof
  • Non sterile
Ideal for collecting, storing and shipping samples or storing liquids and dry substances. Space saving rectangular base.
Zertifizierung: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Verschlussmaterial:
    PP
  • Verschlussgröße:
    28 mm
  • Verschlussart:
    Twist-off-Verschluss
  • Gewinde:
    28-415
  • Kapazität:
    125 ml
  • Bezeichnung:
    Wide mouth rectangular bottle
  • Höhe:
    102 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    61×38×102 mm
  • Verschluss-Farbe:
    Natur
  • Hals I-Ø:
    21 mm
  • Flaschenfarbe:
    Natural
  • Cat. No.:
    NALG312007-0004
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung