AuftragsverfolgungKontakt
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL | Avantor
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Großisoliergefäß, 32 CAL
Katalognr. 478-0777
Anbieter:   KGW
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Katalognr. 478-0777
Anbieter:  KGW
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Großisoliergefäß, 32 CAL
Preis
1 000.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
  • Tragebügel oder zwei Griffe
  • Isolierter Deckel mit Griff
  • Vollversilbert
  • Große Öffnung
  • Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Großisoliergefäß, 32 CAL
  • Seq:
    11
  • Nutzinhalt:
    14 L
  • Tägliche Verdampfung:
    0,4 L
  • Cat. No.:
    478-0777
  • Int.Ø:
    200 mm
  • Innenhöhe:
    500 mm
  • Modell:
    32 CAL
  • Temperaturbereich:
    −200 bis +200 °C
  • Overall height:
    610 mm