AuftragsverfolgungKontakt
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON® | Avantor
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Öffnungszange für 11-mm-Bördelkappen
Katalognr. WHEAW225351
Anbieter:   DWK Life Sciences
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Katalognr. WHEAW225351
Anbieter:  DWK Life Sciences
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Öffnungszange für 11-mm-Bördelkappen
Preis
994.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These decappers are used to remove aluminium seals from bottles and vials with crimp or serum finish.
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Autoclavable
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Öffnungszange für 11-mm-Bördelkappen
  • Seq:
    02