VWR®, Einweg-Wägeschalen
44×13 mm
Katalognr. 611-1374
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium, leichte Stärke.
- Rand mit Flansch und gewellter Lippe für erhöhte Stabilität
- Frei von Kontaminanten und Ölrückständen
- Stapelbar
Ideal zum Wiegen, zur Probenahme, Abgabe, Lagerung, Lebensmittelverarbeitung, Verdampfung oder für den allgemeinen Laborgebrauch.
Documents
VWR® for Weighing
Product Literature
Technische Daten
- I-Ø×H:44×13 mm
- Seq:01