Hämacytometer-Deckgläser
22×22 mm, 0,4 mm, Glas
Catalog # 631-0674
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Diese rechteckigen Deckgläser für Zählkammern sind in drei verschiedenen Formaten erhältlich.
Packaging: In Polybeuteln, zehn Kunststoffbeutel mit jeweils zehn Deckgläsern in einer Schiebebox.
Documents
Specifications
- L×B:22×22 mm
- Material:Glas
- Stärke:0,4 mm