Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser | Avantor
Deckgläser
24×60 mm, #1, Borosilikatglas
Katalognr. 631-0664
Anbieter:   MARIENFELD
Deckgläser
Katalognr. 631-0664
Anbieter:  MARIENFELD
Deckgläser
Deckgläser
24×60 mm, #1, Borosilikatglas
Preis
SFr. 107.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Farblose Deckgläser geeignet für Anwendungen in den Bereichen Fluoreszenzmikroskopie und in vitro-Diagnostik (IVD).
  • Lange Lagermöglichkeit verwittern nicht Chemisch-resistentes, klares Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1
  • Kein Aneinanderhaften
  • Ausgezeichneter Planlage und glatten Oberflächen
Certifications: IVD 98/79/EC.
Packaging: Kunststoff-Spenderbox mit Scharnierdeckel. Jede Box enthält 1000 Stück.
Dokumente
Technische Daten
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    24×60 mm
  • Material:
    Borosilikatglas