Deckgläser
18×18 mm, #1, Glas
Catalog # 631-0656
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
- Ohne Blasen oder Schlieren
- Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Packaging: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Nr.:#1
- L×B:18×18 mm
- Material:Glas
- Seq:05