Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche | Avantor

Schläuche

0,75 mm, 1,59 mm
Katalognr. JOURJR-T-4036-M10
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Katalognr. JOURJR-T-4036-M10
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

0,75 mm, 1,59 mm

Preis
SFr. 93.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,59 mm
  • Ø int.:
    0,75 mm
  • Seq:
    15
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..