Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche
0,50 mm, 1,59 mm
  JOURJR-T-4183-M10
Schläuche
  JOURJR-T-4183-M10
Schläuche
Schläuche
0,50 mm, 1,59 mm
SFr. 93.10
1 * 10 m
PTFE.
  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
  • Ext.Ø:
    1,59 mm
  • Ø int.:
    0,50 mm
  • Seq:
    11
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.