Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche
0,50 mm, 1,59 mm
  JOURJR-T-4183-M25
Schläuche
  JOURJR-T-4183-M25
Schläuche
Schläuche
0,50 mm, 1,59 mm
SFr. 211.00
1 * 25 m
PTFE.
  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
  • Ext.Ø:
    1,59 mm
  • Ø int.:
    0,50 mm
  • Seq:
    12