Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare

Kapillare

I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red solid, max. 420 bar
Catalog # JOURJR-T-6007-M10
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Catalog # JOURJR-T-6007-M10
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red solid, max. 420 bar

Price
SFr. 273.00
Log in for availability
1 * 10 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Specifications
  • Bezeichnung:
    I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red solid, max. 420 bar
  • Seq:
    41
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.