Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche | Avantor

Schläuche

1,59 mm, 3,18 mm
Katalognr. JOURJR-T-6800-M25
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Katalognr. JOURJR-T-6800-M25
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

1,59 mm, 3,18 mm

Preis
SFr. 323.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    3,18 mm
  • Ø int.:
    1,59 mm
  • Seq:
    24