Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche | Avantor

Schläuche

4,35 mm, 6,35 mm
Katalognr. JOURJR-T-6810
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Katalognr. JOURJR-T-6810
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

4,35 mm, 6,35 mm

Preis
SFr. 32.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    6,35 mm
  • Ø int.:
    4,35 mm
  • Seq:
    29
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..