Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche

Schläuche

1,00 mm, 1,59 mm
Codice catalogo JOURJR-T-6807-M10
Nome del fornitore:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Codice catalogo JOURJR-T-6807-M10
Nome del fornitore:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

1,00 mm, 1,59 mm

Price
SFr. 66.60
Log in per disponibilità
1 * 10 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Specifiche
  • Ext.Ø:
    1,59 mm
  • Ø int.:
    1,00 mm
  • Seq:
    19
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.