Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche

Schläuche

1,00 mm, 1,59 mm
N° de catalogue JOURJR-T-6807-M25
Fournisseur:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
N° de catalogue JOURJR-T-6807-M25
Fournisseur:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

1,00 mm, 1,59 mm

Prix
SFr. 153.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Spécifications
  • Ext.Ø:
    1,59 mm
  • Ø int.:
    1,00 mm
  • Seq:
    20
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.