AuftragsverfolgungKontakt
Eco-Caps | Avantor
Eco-Caps
Ersatz-Luer-Stecker, PP
Katalognr. JOURJR-070350-10
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Eco-Caps
Katalognr. JOURJR-070350-10
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Eco-Caps
Ersatz-Luer-Stecker, PP
Preis
SFr. 36.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Die Eco Cap besteht aus einem dreilöchrigen ETFE-Einsatz mit einem Polyethylenkragen.
  • Kompatibel mit allen Standardflaschen mit GL 45-Gewinde.
  • Auch als Flaschenset erhältlich
An der Innenseite der Schlauchanschlüsse befinden sich keine Gewinde für Anschlüsse, der Schlauch kann problemlos eingeführt werden.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Die Eco Cap wird mit einer Kappe und einem Luer-Stecker aus Polypropylen geliefert. Zum Set gehört auch eine sicherheitsbeschichtete Glasflasche mit wahlweise 1 oder 2 Litern Fassungsvermögen.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ersatz-Luer-Stecker, PP
  • Seq:
    04