AuftragsverfolgungKontakt
Schalen
Schalen
, 25 ml, 25 mm, 42 mm
Catalog # KART625
Supplier:   KARTELL
Schalen
Catalog # KART625
Supplier:  KARTELL
Schalen
Schalen
, 25 ml, 25 mm, 42 mm
Price
55.10 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PTFE hergestellt, weiß.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Hohe mechanische Beständigkeit
Schalen sind für Lebensmittel geeignet. Widersteht Temperaturen kontinuierlich bis zu 250 °C und kurze Intervalle bis zu 300 °C.
Specifications
  • Ext.Ø:
    42 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    25 mm