Schürzen, PVC
Weiß, 1120×840 mm
Katalognr. 113-8224
Anbieter: Ansell
Direkt zu
Product Details & Documents
Haltbare Schürze aus starkem PVC; mit einem Nackenträger aus Nylon.
- Sehr beständig gegen Öle, Fette und gewisse Chemikalien
- Leicht zu reinigen
Stärke: 0,51 mm.
Zertifizierung: EN 14605; Kat. III
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- L×B:1120×840 mm
- Seq:02
- Cat. No.:113-8224
- Stoff:PVC
- Stärke:0,51 mm
- Einsatzbereiche / Verwendung:Chemikalienschutz|Öle, Fette und Kraftstoffe
- Geschlecht:Unisex