Gesichtsschutzschilde, Bionic™
Kratzfest, beschlagfrei, PC
Katalognr. 111-0134
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieser innovative Gesichtsschutz schützt, auch in Kombination mit Schutzbrillen oder Atemschutz, vor extremen mechanischen Gefahren.
- Mit erweitertem Schutz für Oberkopf und Kinn
- Einrastender Kopfhalterungsmechanismus für zusätzliche Sicherheit
- Besonders weiche Polsterung mit waschbarem bzw. austauschbarem Schweißband
- Viele Einstellmöglichkeiten für höchsten Komfort
Gewicht: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Zertifizierung: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Technische Daten
- Typ:Kratzfest, beschlagfrei
- Material:PC
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialTypVerfügbarkeitPreis
- 111-2160Ersatzvisier, unbeschichtetAcetatUnbeschichtetEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 26.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis