Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel, 10,0 mm, 29 NS
Katalognr. 189-2115
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Bohrung Ø:10,0 mm
- Bezeichnung:Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel
- Seq:05
- Hahn:29 NS