Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel, 4,0 mm, 18,8 NS
Katalognr. 189-2112
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Bohrung Ø:4,0 mm
- Bezeichnung:Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel
- Seq:02
- Hahn:18,8 NS
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..