VWR®, Einweg-Wägeschalen
100 ml, 115×85×17 mm, Weiß
Katalognr. 611-9162
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, rautenförmig.
- Breiter, flacher Boden verhindert Umkippen
- Temperaturbeständig bis +70 °C
Diese flexiblen Schalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust. Sie sind ideal zur Verwendung mit Mikrowellen und Feuchtebestimmern.
Packaging: Sie werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Documents
Technische Daten
- Kapazität:100 ml
- Farbe:Weiß
- Seq:11
- B×T×H:115×85×17 mm